3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
OR15678-5G OR15678-1G OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR15678-5G APOSOR15678-1G APOSOR15678-25G
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
3-Boc-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059040
Numéro CAS: 99724-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité