(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-1-Boc-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, (2S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
OR15683-5G
APOSOR15683-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR15683-5G
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/ 0.75mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03419257
Numéro CAS: 119020-01-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité