Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminoazetidine, 3-CBZ protected
OR15686-1G OR15686-250MG OR15686-5G
APOSOR15686-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR15686-1G APOSOR15686-250MG APOSOR15686-5G
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 95%
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368913
Numéro CAS: 914348-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité