7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
OR1571-5G OR1571-25G
APOSOR1571-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR1571-5G APOSOR1571-25G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formule: C₁₂H₄N₄
MW: 204,19 g/mol
Point de fusion: 287…289 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011664
Numéro CAS: 1518-16-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité