7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR15744-5G
APOSOR15744-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR15744-5G
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,101 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060937
Numéro CAS: 754214-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité