4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15746-1G OR15746-5G
APOSOR15746-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR15746-1G APOSOR15746-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point de fusion: 186…187 °C
Densité: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130078
Numéro CAS: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité