5,6-Dichloro-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Dichloroindole
OR15747-100G OR15747-25G OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA 957 EUR InStock
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,0400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075036
Numéro CAS: 121859-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité