4-Cyclohexylphenylglyoxal hydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1576-1G
APOSOR1576-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR1576-1G
4-Cyclohexylphenylglyoxal hydrate 95%
4-Cyclohexylphenylglyoxal hydrate
Formule: C₁₄H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 99433-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité