2-Chlorothiophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: o-Chlorothiophenol, 2-chlorothiophenol, 1-Chloro-2-mercaptobenzene, 2-Chlorobenzenethiol, 2-Chlorobenzene-1-thiol
OR1590-100G OR1590-25G OR1590-5G
APOSOR1590-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR1590-100G APOSOR1590-25G APOSOR1590-5G
2-Chlorothiophénol 99%
2-Chlorothiophénol
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 204…206 °C
Densité: 1.275 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004830
Numéro CAS: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité