2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR15912-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR15912-25G APOSOR15912-10G APOSOR15912-5G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Point de fusion: 91,5…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094169
Numéro CAS: 14190-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité