(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L(+)-2,3-Butanediol(S,S)-(+)-2,3-Butanediol
APOSOR15919-500MGEA 0 EUR InStock
APOSOR15919-500MG APOSOR15919-250MG APOSOR15919-1G APOSOR15919-5G
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 179…182 °C
Densité: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063648
Numéro CAS: 19132-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité