(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
OR15922-5G OR15922-25G OR15922-100G
APOSOR15922-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15922-5G APOSOR15922-25G APOSOR15922-100G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Point de fusion: 79…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082769
Numéro CAS: 35132-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité