4,5,6-Trichloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15924-1G OR15924-10G
APOSOR15924-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR15924-1G APOSOR15924-10G
4,5,6-Trichloropyrimidine
4,5,6-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
MW: 183,4231 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C/12mmHg
Point de fusion: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458457
Numéro CAS: 1780-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité