4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087680
Numéro CAS: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité