tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
OR15933-100G OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR15933-100G APOSOR15933-500G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,224 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863512
Numéro CAS: 73286-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité