Acide 2-chloro-3-méthoxypropanoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
Acide 2-chloro-3-méthoxypropanoïque
Acide 2-chloro-3-méthoxypropanoïque
Formule: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C/24.8mmHg
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093624
Numéro CAS: 2544-05-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité