3,4-Dibromothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromothiophène 98%
3,4-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 221…222 °C
Point de fusion: 44320 °C
Densité: 2.188 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005465
Numéro CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité