4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1597-1G OR1597-5G
APOSOR1597-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR1597-1G APOSOR1597-5G
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate
Formule: C₈H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 197447-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité