1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16008-1G OR16008-25G OR16008-5G
APOSOR16008-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR16008-1G APOSOR16008-25G APOSOR16008-5G
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formule: C₁₂H₆N₂O₂
MW: 210,19 g/mol
Point de fusion: 260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014473
Numéro CAS: 27318-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité