1-Boc-2-methylpiperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR16016-250MG OR16016-25G OR16016-5G
APOSOR16016-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16016-250MG APOSOR16016-25G APOSOR16016-5G
1-Boc-2-methylpiperazine 95%
1-Boc-2-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,2780 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179168
Numéro CAS: 120737-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité