1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-Ethylaminopiperidine, 4-(Ethylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR16030-5G
APOSOR16030-5GEA 186 EUR InStock
APOSOR16030-5G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06808580
Numéro CAS: 264905-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité