N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylamino)-1-(methylsulphonyl)piperidine
OR16035-1G OR16035-50MG OR16035-100MG OR16035-250MG OR16035-500MG
APOSOR16035-1GEA 357 EUR InStock
APOSOR16035-1G APOSOR16035-50MG APOSOR16035-100MG APOSOR16035-250MG APOSOR16035-500MG
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Formule: C₇H₁₆N₂O₂S
MW: 192,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061933
Numéro CAS: 438585-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité