4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 306 EUR InStock
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, grade Technique
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃H₃ClO₃
MW: 122,50 g/mol
Point d'ébullition: 121…123 °C/18mmHg
Densité: 1.504 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005383
Numéro CAS: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité