1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16082-1G OR16082-500MG
APOSOR16082-1GEA 403 EUR InStock
APOSOR16082-1G APOSOR16082-500MG
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
1-(Furan-3-yl)ethanone
Formule: C₆H₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568491
Numéro CAS: 14313-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité