Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-(2-Oxoethanoyl)phenyl]piperidine hydrate, 4-(Piperidin-1-yl)phenylglyoxal hydrate
OR1613-1G OR1613-500MG OR1613-5G
APOSOR1613-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR1613-1G APOSOR1613-500MG APOSOR1613-5G
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate
Formule: C₁₃H₁₅NO₂.H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705865
Numéro CAS: 93290-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité