Acide 3-chloro-5-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR16145-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR16145-1G APOSOR16145-25G APOSOR16145-5G
Acide 3-chloro-5-méthoxybenzoïque
Acide 3-chloro-5-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317994
Numéro CAS: 82477-67-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité