Acide 3-cyanobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 48 EUR InStock
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
Acide 3-cyanobenzoïque 98%
Acide 3-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002486
Numéro CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité