2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 170…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01194284
Numéro CAS: 567-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité