Malonate de potassium et d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
OR16162-1G
APOSOR16162-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR16162-1G
Malonate de potassium et d'éthyle
Malonate de potassium et d'éthyle
Formule: C₅H₇KO₄
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035603
Numéro CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité