3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16167-1G OR16167-5G OR16167-25G
APOSOR16167-1GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR16167-1G APOSOR16167-5G APOSOR16167-25G
3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738796
Numéro CAS: 3209-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité