2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Point de fusion: 160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052185
Numéro CAS: 3336-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité