Oxyde de 4-bromophényle et de phényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
OR16402-25G
APOSOR16402-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16402-25G
Oxyde de 4-bromophényle et de phényle
Oxyde de 4-bromophényle et de phényle
Formule: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C
Densité: 1.423 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000094
Numéro CAS: 101-55-3
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité