Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR16412-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR16412-100G APOSOR16412-25G APOSOR16412-500G
Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle 95%
Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle
Formule: C₃H₂Cl₄O₂
MW: 211,86 g/mol
Point d'ébullition: 171…172 °C
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1,539 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000810
Numéro CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité