Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16416-1G OR16416-250MG OR16416-5G
APOSOR16416-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR16416-1G APOSOR16416-250MG APOSOR16416-5G
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Formule: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787929
Numéro CAS: 334999-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité