Nitrate de tétrabutylammonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrabutylammonium nitrate
APOSOR16429-100GEA 210 EUR InStock
APOSOR16429-100G APOSOR16429-25G APOSOR16429-500G APOSOR16429-5G
Nitrate de tétrabutylammonium
Nitrate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304,47 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043202
Numéro CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité