Acétylacétone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16430-2.5L OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA 0 EUR InStock
APOSOR16430-2.5L APOSOR16430-500ML
Acétylacétone
Acetylacetone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 140…141 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
ONU: 2310
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité