Diphenyl phosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR16436-25GEA 35 EUR InStock
APOSOR16436-25G APOSOR16436-5G APOSOR16436-100G
Diphenyl phosphate
Diphenyl phosphate
Formule: C₁₂H₁₁O₄P
MW: 250,19 g/mol
Point de fusion: 62…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003033
Numéro CAS: 838-85-7
EINECS: 212-357-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité