4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0320 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09754164
Numéro CAS: 83741-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité