2-Piperidinonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16443-1G OR16443-250MG OR16443-500MG
APOSOR16443-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR16443-1G APOSOR16443-250MG APOSOR16443-500MG
2-Piperidinonicotinic acid
2-Piperidinonicotinic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181988
Numéro CAS: 78253-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité