6-Amino-2-methylnicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16448-1G OR16448-100MG OR16448-250MG OR16448-500MG OR16448-2.5G
APOSOR16448-1GEA 432 EUR InStock
APOSOR16448-1G APOSOR16448-100MG APOSOR16448-250MG APOSOR16448-500MG APOSOR16448-2.5G
6-Amino-2-methylnicotinic acid
6-Amino-2-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258839
Numéro CAS: 680208-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité