Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diphenyl N-cyanocarbonimidate, N-Cyanocarbonimidic Acid Diphenyl Ester
OR16450-25G
APOSOR16450-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR16450-25G
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010380
Numéro CAS: 79463-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité