(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furoic acid
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C/15mmHg
Densité: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075173
Numéro CAS: 89364-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité