4-Amino-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminopyrazole, 1H-Pyrazol-4-amine
OR16453-10G OR16453-1G OR16453-5G
APOSOR16453-10GEA 133 EUR InStock
APOSOR16453-10G APOSOR16453-1G APOSOR16453-5G
4-Amino-1H-pyrazole
4-Amino-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃
MW: 83.09 g/mol
Point de fusion: 72…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693729
Numéro CAS: 28466-26-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité