N-Methyl-2-phenylacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Formule: C₉H₁₁NO
Point d'ébullition: 330.3 °C
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051354
Numéro CAS: 6830-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité