N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR16470-1G OR16470-25G OR16470-5G
APOSOR16470-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR16470-1G APOSOR16470-25G APOSOR16470-5G
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115412
Numéro CAS: 699-04-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité