Acide 2-éthylhexanoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR16495-2.5LEA 183 EUR InStock
APOSOR16495-2.5L APOSOR16495-10L APOSOR16495-1L
Acide 2-éthylhexanoïque
Acide 2-éthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C/760mmHg
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002675
Numéro CAS: 149-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité