Dibromoisocyanuric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: DBI, 1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
OR16500-25G OR16500-5G OR16500-1G
APOSOR16500-25GEA 244 EUR InStock
APOSOR16500-25G APOSOR16500-5G APOSOR16500-1G
Dibromoisocyanuric acid
Dibromoisocyanuric acid
Formule: C₃HBr₂N₃O₃
MW: 286,87 g/mol
Point de fusion: 309 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00463941
Numéro CAS: 15114-43-9
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité