Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Benzyloxyacétophénone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR1654-250GEA 176 EUR InStock
APOSOR1654-250G
4'-Benzyloxyacétophénone
4'-Benzyloxyacétophénone


Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017247
Numéro CAS: 54696-05-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité