tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1657-1G OR1657-5G OR1657-25G
APOSOR1657-1GEA 148 EUR InStock
APOSOR1657-1G APOSOR1657-5G APOSOR1657-25G
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 914348-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité