1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-Bromo-3-formylindole, 4-Bromo-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1660-1G OR1660-5G OR1660-10G
APOSOR1660-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR1660-1G APOSOR1660-5G APOSOR1660-10G
1-Boc-4-bromo-3-formylindole 98%
1-Boc-4-bromo-3-formylindole
Formule: C₁₄H₁₄BrNO₃
MW: 324,1699 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864694
Numéro CAS: 303041-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité